6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B22469.06EA
507
DKK
B22469.06
B22469.14
B22469.22
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥97%
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₆ClNO₂ Molekylvægt: 229,71 g/mol Smeltepunkt: 256…260 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012744 CAS-nummer: 2328-12-3 |