2,4,6-Trimethyl-N-(4-(trifluoromethyl)benzyl)benzenesulphonamide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55384.03EA 4380 DKK
H55384.03 H55384.MD
2,4,6-Trimethyl-N-(4-(trifluoromethyl)benzyl)benzenesulphonamide ≥97%
2,4,6-Trimethyl-N-(4-(trifluoromethyl)benzyl)benzenesulphonamide
Formel: C₁₇H₁₈F₃NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01652040
CAS-nummer: 305849-16-5