3-Ethynylthiophene 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55898.06EA 3630 DKK
H55898.06 H55898.MD H55898.03
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Formel: C₆H₄S
Molekylvægt: 108,16 g/mol
Kogepunkt: 152…153 °C
Massefylde: 1,098
Flammepunkt: 46 °C (115 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039973
CAS-nummer: 67237-53-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III