Okadaic acid ammonium salt, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
459616-25EA
1160
DKK
459616-25
Okadaic acid ammonium salt, Millipore®
Okadaic acid ammonium salt
Formel:
C₄₄H₆₇O₁₃·NH₄ Molekylvægt: 822,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD00153856 CAS-nummer: 155716-06-6 |