Tri(2-furyl)phosphine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L13329.06EA
3320
DKK
L13329.06
L13329.MD
L13329.03
Tri(2-furyl)phosphine ≥97%
Tri(2-furyl)phosphine
Formel:
C₁₂H₉O₃P Molekylvægt: 232,17 g/mol Kogepunkt: 136 °C (4 mmHg) Smeltepunkt: 59…64 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00151857 CAS-nummer: 5518-52-5 EINECS: 000-000-0 |