Tri(2-furyl)phosphine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO294800010EA 782 DKK
ACRO294800010 ACRO294800050
Tri(2-furyl)phosphine 98%
Tri(2-furyl)phosphine
Formel: C₁₂H₉O₃P
Molekylvægt: 232,17 g/mol
Kogepunkt: 136 °C (4 mmHg)
Smeltepunkt: 61…64 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00151857
CAS-nummer: 5518-52-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥97.5 %