Tropylium tetrafluoroborate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A14045.22EA
19790
DKK
A14045.22
A14045.06
A14045.14
Tropylium tetrafluoroborate ≥97%
Tropylium tetrafluoroborate
Formel:
C₇H₇BF₄ Molekylvægt: 177,94 g/mol Smeltepunkt: ∼ 240 °C (dec.) |
MDL Number:
MFCD00013402 CAS-nummer: 27081-10-3 EINECS: 248-214-5 ADR: 8,III |