1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0692.00EA
13390
DKK
PROOMM0692.00
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Formel:
C₆H₁₀N₄ Molekylvægt: 138,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005939 CAS-nummer: 54-95-5 EINECS: 200-219-3 |