1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L16185.06EA
296
DKK
L16185.06
L16185.14
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole ≥98%
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Formel:
C₆H₁₀N₄ Molekylvægt: 138,17 Kogepunkt: 194 °C (12 mmHg) Smeltepunkt: 59…61 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005939 CAS-nummer: 54-95-5 EINECS: 200-219-3 ADR: 6.1,II |