3-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52992.03EA 2480 DKK
H52992.03 H52992.MD
3-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₂BNO₄
Molekylvægt: 245,04 g/mol
Smeltepunkt: 216…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115700
CAS-nummer: 850567-27-0