Diethylzinc ∼15% ∼1 mol/L in toluene
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAD3902-100MLEA 509 DKK
TCIAD3902-100ML
Diethylzinc ∼15% ∼1 mol/L in toluene
Diethylzinc
Formel: C₄H₁₀Zn
Molekylvægt: 123,51 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009021
CAS-nummer: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
UN nummer: 3399
ADR: 4.3,I
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/49/28985849.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid
Concentration (Chelometric Titration) 14.5 to 16.0 w/w%