2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50236.MDEA 979 DKK
H50236.MD H50236.03
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ≥98%
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00269226
CAS-nummer: 123533-41-5