Ethyl-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H35098.03EA 4020 DKK
H35098.03 H35098.MD
Ethyl-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Molekylvægt: 258,20 g/mol
Smeltepunkt: 96…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16987556
CAS-nummer: 1363404-84-5