2-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H58726.03EA
4110
DKK
H58726.03
2-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 97%
2-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₇H₇N₃ Smeltepunkt: 114…126 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09836159 CAS-nummer: 39588-26-6 |