Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33128.03EA 1320 DKK
H33128.03 H33128.06
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molekylvægt: 162,15 g/mol
Smeltepunkt: 244…247 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07021498
CAS-nummer: 139022-25-6