Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H35384.09EA 3480 DKK
H35384.09
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 190,20 g/mol
Smeltepunkt: 78…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02325394
CAS-nummer: 38922-77-9