3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H35089.MDEA 982 DKK
H35089.MD H35089.03
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 95%
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Molekylvægt: 196,59 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 300 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07021510
CAS-nummer: 900019-39-8