Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H35393.03EA 2720 DKK
H35393.03
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
Molekylvægt: 224,65 g/mol
Smeltepunkt: 79…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864797
CAS-nummer: 67625-36-9