3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H35421.03EA
2060
DKK
H35421.03
H35421.MD
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 95%
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formel:
C₈H₄BrN₃ Molekylvægt: 222,05 g/mol Smeltepunkt: 207…209 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06659617 CAS-nummer: 885950-21-0 |