(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H29112.06EA
9410
DKK
H29112.06
H29112.MD
H29112.03
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molekylvægt: 177,2 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00144038 CAS-nummer: 103733-65-9 |