Cyclopentylboronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27081.03EA 627 DKK
H27081.03 H27081.09
Cyclopentylboronic acid 95%
Cyclopentylboronic acid
Formel: C₅H₁₁BO₂
Molekylvægt: 113,95 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01074541
CAS-nummer: 63076-51-7