2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H54521.MDEA 411 DKK
H54521.MD H54521.03 H54521.06
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂S
Molekylvægt: 205,23 g/mol
Smeltepunkt: 148…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00141954
CAS-nummer: 7113-10-2