Ethyl vanillate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L05798.09EA 771 DKK
L05798.09 L05798.18
Ethyl vanillate ≥97%
Ethyl vanillate
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molekylvægt: 196,20 g/mol
Kogepunkt: 293 °C
Smeltepunkt: 42…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017269
CAS-nummer: 617-05-0
EINECS: 210-503-9