N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55476.MDEA 1400 DKK
H55476.MD H55476.03
N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide ≥97%
N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide
Formel: C₁₂H₁₀BrNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159375
CAS-nummer: 16468-97-6