2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H31156.06EA 2300 DKK
H31156.06 H31156.03
2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester 96%
2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₇BO₂
Molekylvægt: 238,18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12546193
CAS-nummer: 167692-95-7