KingFisher™ magnetiske partikelprocessorer er konstrueret til automatisering af tidskrævende prøveprocesser med nukleinsyrer, proteiner og celler fra stort set alle kilder (fx blod, cellekulturer, vævslysater, jord og fæces). KingFisher-familien består af 4 instrumenter med forskellig gennemstrømnings- og volumenkapacitet og opfylder individuelle behov for behandling af prøver. Hvert system består af et instrument, specialdesignede plastmaterialer og software. KingFisher-produkterne tilbyder hurtig og reproducerbar oprensning af høj kvalitet af DNA, RNA, proteiner og celler til forskellige typer af downstreams applikationer, herunder genomics og proteomics, screening for rusmidler, retsmedicin, biomarkøranalyse, kvalitetskontrol og veterinære analyser.
- Fuldautomatisk oprensning med høj hastighed
- Oprensning af alle prøver fra alle kilder
- Færdiglavede og brugertilpassede protokoller
- Nem betjening via instrument eller ekstern PC
KingFisher™ ml is designed for easy operation up to 15 samples, processing volumes from 50 to 1000 μl in tube strips.