The AcroPrep™ Advance filter plate portfolio includes a variety of membrane types and pore sizes to provide the best possible performance for a wide range of sample preparation and high throughput screening applications. AcroPrep™ Advance filter plates are ideal for concentration, purification and desalting of proteins and peptides; bead and chromatography resin-based applications; gross fractionation and lysate clarification; and general filtration.
- Integreret forfilter giver konsistent prøvefiltrering med højde niveauer af store partikler
- Brøndgeometrien resulterer i hurtigere og mere ensartede filtreringsrater på tværs af pladen med formindsket retentionsvolumen
- Udløbsspidsens udformning giver et direkte prøveflow ind i receiver-pladen, uden at man skal bekymre sig om krydskontaminering
- Biologisk inerte materialer tillader klaring af de fleste lysater uden tab af målmolekyler
Applikationer omfatter fjernelse af bakterierester forud for plasmidoprensning, fjernelse af bakterie- og cellerester forud for proteinoprensning og klaring af kraftige partikler.