Horisontale eletroforesesystemer, kuroGEL Mini Plus 10
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
700-0034EA 0 DKK
VWRI700-0034
Horisontale eletroforesesystemer, kuroGEL Mini Plus 10
kuroGEL Mini 10 horisontal er velegnet til klargøringsaktiviteter i forbindelse med rutine- og analytiske elektroforeseteknikker.
  • Farvede påsætningsstrips gør det nemt at genkende brøndene ved påsætning
  • Kompakt beholder nedsætter det buffervolumen, der er påkrævet for at dække gelen, så det er nemmere at styre spændingsgradienten og kørselstiden
  • UV-transparent støbebakke af akryl gør det muligt at håndtere gelen på transilluminatoren med minimal risiko for eksponering til det skadelige ethidiumbromid
  • Håndtag på siden, som gør det muligt at transportere enheden i laboratoriet sikkert og nemt
Geltank, der leveres sammen med den aftagelige støbebakke, 2x1,0 mm tyk, kamme til 16 prøver og farvede påsætningsstrips.
Kamme til kuroGEL Mini Plus 10
Kammene er farvekodede og kan justeres i højden, hvilket giver fuldstændig kontrol af påsætningsvolumenet og brønddybden med et maksimalt antal på af 80 prøver. Fire kampositioner med 2,5 cm intervaller langs bakken for hurtig separation af flere prøver.
Kamslots: 4; kamtykkelse: 1,0, 1,5 eller 2,0 mm; antal brønde: 8 til 20 prøver.
Tilbehør til kuroGEL Mini Plus 10
Støbemulighed i tanken: gelbakken er foret med silikonepakninger, som danner en lækagesikker forsegling imod gelkarrets indvendige vægge, når gelbakken vendes 90° i elektroforeseretningen. 10 cm lange Super-Seals tilbyder komplet alsidighed inden for støbning og muliggør at gelens længde kan tilpasses til individuelle behov.
Eksterne støbetilvalg: Silikonestøbningsindløb, der leder ind i rillerne på hver af gelbakkerne og danner en lækagefri forsegling imod støbeenhedens vægge, hvilket gør det muligt at støbe 3 geler samtidigt.
Farvede påsætningsstrips (valgfri) hjælper til at holde øje med gelen under påsætning. Fås i 3 forskellige farver, som gør det nemmere at se prøverne, når de er blevet blandet med farver, som fx bromophenol og xylencyanol. Hver farvestrip har en selvklæbende bagside, som letter påsætning og aftagning for hver opgave.
Geløse (valgfri) er ideel til sikker og nem overførsel af geler fra en farve- eller affarvningstank til en transilluminator eller lignende overflade.
*kompatibel med multikanalspipetter