Air sampler, MAS-100 Eco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MAS-100
1.09227.0001EA 48950 DKK
1.09227.0001
Air sampler, MAS-100 Eco®
Prøvetagere Luftprøvetager
Velegnet til luftprøvetagning i fødevare- og drikkevareindustrien.
Certificeringer: ISO 14698 - 1/2, EN 60079.
Leveringsinformation: Leveres i en lille grå taske.