Silikoneolie 550 til gas chromatografi, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09762.0100EA 1880 DKK
1.09762.0100
Silikoneolie 550 til gas chromatografi, Supelco®
Silikoneolie
Smeltepunkt: < –35 °C
Massefylde: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 270 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00132673
CAS-nummer: 68083-14-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Flash Point 270 °C
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 400 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 208 mm2/s (20 °C)