HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) til gas chromatografi, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.12186.0100EA 2910 DKK
1.12186.0100
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) til gas chromatografi, Supelco®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Molekylvægt: 161,39 g/mol
Kogepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –82 °C
Massefylde: 0,7742 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008259
CAS-nummer: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN nummer: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/76/2298076.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point -82 °C
Molar Mass 161.39 g/mol
Boiling Point 126 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 6 °C
Explosion Limit 0.8 - 25.9 %(V)
Density 0.774 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 325 °C
Viscosity kinematic 0.9 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid