3'-Isothiocyanatoacetophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L10134.03EA 362 DKK
L10134.03 L10134.06
3'-Isothiocyanatoacetophenone ≥97%
3'-Isothiocyanatoacetophenone
Formel: C₉H₇NOS
Molekylvægt: 177,23 g/mol
Kogepunkt: 135…136 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: ∼ 24 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041081
CAS-nummer: 3125-71-1
ADR: 8,III