4-Methylbenzyl isothiocyanate 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L11135.09EA
2410
DKK
L11135.09
L11135.04
4-Methylbenzyl isothiocyanate 96%
4-Methylbenzyl isothiocyanate
Formel:
C₉H₉NS Molekylvægt: 163,24 g/mol Kogepunkt: 97 °C (1 mmHg) Massefylde: 1,080 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041118 CAS-nummer: 3694-46-0 EINECS: 000-000-0 ADR: 8,III |