(S)-(+)-2-Hexyl isothiocyanate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L20067.03EA 1080 DKK
L20067.03
(S)-(+)-2-Hexyl isothiocyanate 95%
(S)-(+)-2-Hexyl isothiocyanate
Formel: C₇H₁₃NS
Molekylvægt: 143,25 g/mol
Massefylde: 0,91
MDL Number: MFCD05664054
CAS-nummer: 737000-96-3
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III