(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L20065.03EA 1080 DKK
L20065.03
(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate ≥98%
(S)-(+)-2-Heptyl isothiocyanate
Formel: C₈H₁₅NS
Molekylvægt: 157,28 g/mol
Massefylde: 0,910
MDL Number: MFCD05664052
CAS-nummer: 737000-94-1
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III