3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33093.03EA 722 DKK
H33093.03 H33093.06
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
Molekylvægt: 206,16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398590
CAS-nummer: 276861-64-4