Benzhydryl isothiocyanate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L19249.06EA 2120 DKK
L19249.06 L19249.03
Benzhydryl isothiocyanate ≥97%
Benzhydryl isothiocyanate
Formel: C₁₄H₁₁NS
Molekylvægt: 225,31 g/mol
Kogepunkt: 160…165 °C (4 mmHg)
Smeltepunkt: 58…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00046815
CAS-nummer: 3550-21-8
ADR: 6.1,III