Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20627.06EA
591
DKK
B20627.06
B20627.14
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₉NO₄ Molekylvægt: 195,18 g/mol Smeltepunkt: 80…82 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00085640 CAS-nummer: 24078-21-5 |