3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H31815.06EA 3070 DKK
H31815.06 H31815.03
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆BrF₃O₂
Molekylvægt: 271,03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09999512
CAS-nummer: 1026201-95-5