4-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H50230.03EA
372
DKK
H50230.03
H50230.06
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₈O₄S Molekylvægt: 200,21 g/mol Smeltepunkt: 270…275 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007564 CAS-nummer: 4052-30-6 EINECS: 223-765-5 |