2-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H51018.06EA 3340 DKK
H51018.06 H51018.03
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid ≥98%
2-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₄S
Molekylvægt: 200,21 g/mol
Smeltepunkt: 136…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216492
CAS-nummer: 33963-55-2
EINECS: 223-765-5