4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC15143800EA
1840
DKK
EHERC15143800
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Formel:
C₈H₇NO₆S Molekylvægt: 245,2100 g/mol |
MDL Number:
MFCD01941299 CAS-nummer: 110964-79-9 |