2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC11447000EA 1300 DKK
EHERC11447000
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₄S
Molekylvægt: 234,66 g/mol
MDL Number: MFCD00216496
CAS-nummer: 53250-83-2
EINECS: 406-520-8