4-Benzyl-3-thiosemicarbazide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L10920.03EA
583
DKK
L10920.03
L10920.06
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide ≥98%
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Formel:
C₈H₁₁N₃S Molekylvægt: 181,26 g/mol Smeltepunkt: 128…131 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00025145 CAS-nummer: 13431-41-9 ADR: 6.1,III |