4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L12657.06EA 1970 DKK
L12657.06
4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide ≥97%
4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formel: C₇H₈ClN₃S
Molekylvægt: 201,68 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 180 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041295
CAS-nummer: 22814-92-2
ADR: 6.1,III