3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L12819.03EA
423
DKK
L12819.03
L12819.06
3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate 96%
3-(4-Morpholino)propyl isothiocyanate
Formel:
C₈H₁₄N₂OS Molekylvægt: 186,28 g/mol Kogepunkt: 182…183 °C (13 mmHg) |
MDL Number:
MFCD00041222 CAS-nummer: 32813-50-6 ADR: 8,III |