2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L12046.04EA 854 DKK
L12046.04
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate ≥97%
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate
Formel: C₇H₁₂N₂OS
Molekylvægt: 172,25 g/mol
Kogepunkt: 162…163 °C (10 mmHg)
Massefylde: 1,110
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00041221
CAS-nummer: 63224-35-1
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III