trans-1,3-Dimethylcyclohexane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAD1054-10MLEA 854 DKK
TCIAD1054-10ML
trans-1,3-Dimethylcyclohexane ≥95.0% (by GC)
trans-1,3-Dimethylcyclohexane
Formel: C₈H₁₆
Kogepunkt: 124°C
MDL Number: MFCD00064953
CAS-nummer: 2207-03-6
UN nummer: 2263
ADR: 3,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/77/28976277.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %