Peppermint oil
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ROTH9318.1EA 286.89 DKK
ROTH9318.1
Peppermint oil
Peppermint oil
MDL Number: MFCD00147870
CAS-nummer: 8006-90-4