6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L19060.06EA 1090 DKK
L19060.06 L19060.03
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 95%
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₁BO₃
Molekylvægt: 202,02 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 245 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093087
CAS-nummer: 156641-98-4